Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR® Bottles and Tube Racks, Wire, Coated

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

212-0698EA 45.4 EUR InStock
212-0698 212-0699 212-0700 212-0701
VWR® Bottles and Tube Racks, Wire, Coated
Gestelle Flaschengestelle
Wire racks, epoxy coated.

  • Suitable for Bijou bottles and universal bottles/tubes up to 25 mm Ø
  • Mesh bottom support
  • Chemically-resistant, HDPE coated racks are good to −40 °C

Durable racks for transport or sample handling.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge