Tisch-Entsorgungsbehälter für biologische Gefahrenstoffe mit Bewegungssensordeckel, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H131941011
212-0732EA 137 EUR InStock
212-0732
Tisch-Entsorgungsbehälter für biologische Gefahrenstoffe mit Bewegungssensordeckel, SP Bel-Art
Sicherheitsbehälter
Kompakter Tisch-Entsorgungsbehälter hält Gerüche zurück und ist perfekt für kleine Gegenstände wie Pipettenspitzen und Mikrozentrifugenröhrchen.
  • Der Deckel lässt sich automatisch öffnen und ermöglicht eine freihändige Verwendung; schließt automatisch und sicher für eine hygienischere Umgebung
  • Nimmt einen 25 x 25 cm großen autoklavierbaren Entsorgungsbeutel für biologische Gefahrenstoffe auf
  • Inklusive Polypropylen-Innenbeutel mit Griff zum einfachen Entleeren des Inhalts
  • Ästhetisch und langlebig; Gehäuse aus Edelstahl und Chromdeckel sind beständig gegen Bleiche und leicht zu reinigen
Bestellinformation: Benötigt (3) AAA-Batterien (nicht enthalten).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge