Reagenzgläser mit geradem Rand
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
42775009 42775024 42775018 42775251 42775051 42775054 42775030 42775060 42775012 42775027 42775003 42775045 42775042 42775015 42775039 42775033 42775021
212-1700EA 8.5 EUR InStock
212-1700 212-1704 HECH42775018 HECH42775251 HECH42775051 HECH42775054 HECH42775030 HECH42775060 HECH42775012 HECH42775027 212-0290 HECH42775045 HECH42775042 HECH42775015 HECH42775039 HECH42775033 HECH42775021
Reagenzgläser mit geradem Rand
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
AR-Glas® (Natron-Kalk-Glas)
  • Starkwandig(212-1700 als Durham-Röhrchen verwendbar)
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaft
  • Auch als Einmal-Reagenzglas verwendbar
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge