Racks für Fläschchen, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
868805 985800
212-6191EA 336 EUR InStock
212-6191 212-6192
Racks für Fläschchen, WHEATON®
Gestelle Gestelle für Chromatographie-Ampullen
Diese Polypropylengestelle fassen 36 bzw. 50 Headspace-Autosampler-Flaschen. Alle Vertiefungen im Gestellboden sind mit einer Abflussöffnung versehen.
  • Autoklavierbar und stapelbar
  • Chemikalienbeständig
  • Mit Positionsmarkierungen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge