Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig
Lieferant: MURRAY S
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
T103/V1T003/C T103/V2T003/C T103/V3T003/C T103/V5T003/C
212-7063EA 130 EUR InStock
212-7063 212-7065 212-7067 212-7070
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig
Vials
Die Fläschchen bestehen aus Neutralglas mit Schnappdeckel. Konzipiert für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten in Labor, Produktion usw.
  • Weite Öffnung zum einfachen Befüllen und Leeren
  • Mit Bördelrand und Schnappdeckel
  • Stabil und kostengünstig, tolerant gegenüber mäßigen Temperaturveränderungen
Verpackung: Aus produktionstechnischen Gründen ist es möglich, dass die Anzahl der Fläschchen in der Verpackung variiert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge