Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig oder hoch
Lieferant: MURRAY S
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
T103/V4T004/C T103/V2T004/C T105/V2T005/C T103/V1T004/C T105/V1T005/C T105/V3T005/C T103/V3T004/C
212-7069EA 159 EUR InStock
212-7069 212-7066 212-7072 212-7064 212-7071 212-7073 212-7068
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig oder hoch
Vials
Die Fläschchen bestehen aus Neutralglas mit PE-Verschlussstopfen Geeignet für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten in Labor, Produktion usw.
  • Stabil, kostengünstig, toleriert mäßige Temperaturwechsel
  • Weite Öffnung zum einfachen Befüllen und Leeren
  • Verschlussstopfen zum sicheren Verschließen
Verpackung: Aus produktionstechnischen Gründen ist es möglich, dass die Anzahl der Fläschchen pro Karton variiert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge