Zentrifugenrhrchen-Gestell, Material: Edelstahl, fr Gefe mit Inhalt: 30-50 ml, fr Gefe mit Dmr: bis 27 mm, Anordnung: 6x2, Bx HxT: 315x60x160 mm, Fachgre: 30x30 mm 1 * 1 ST
Lieferant: DELTALAB
Zentrifugenrhrchen-Gestell, Material: Edelstahl, fr Gefe mit Inhalt: 30-50 ml, fr Gefe mit Dmr: bis 27 mm, Anordnung: 6x2, Bx HxT: 315x60x160 mm, Fachgre: 30x30 mm 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Zentrifugenröhrchen-Gestell, Material: Edelstahl, für Gefäße mit Inhalt: 30-50 ml, für Gefäße mit Dmr: bis 27 mm, Anordnung: 6x2, Bx HxT: 315x60x160 mm, Fachgröße: 30x30 mm 1 * 1 ST 212-8804 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: C-256
Lokale Artikelnummer:: DELTC-256
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder