Reagenzglas- und Röhrchengestelle, rund
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
F187431016 F187431020 F187410020
212-9260EA 59.2 EUR InStock
212-9260 212-6264 212-9243
Reagenzglas- und Röhrchengestelle, rund
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP, rot oder weiß
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 120 °C, autoklavierbar
  • Sehr stabil, unzerbrechlich
Vielseitig einsetzbar. Praktisch für Anwendungen, bei denen man mit dem Einsatz von eckigen Gestellen Probleme hat. Ideal zum Einsatz im Wasserbad geeignet. Alphanumerische Stellplatzkennzeichnung für einfachere Probenidentifikation. Stapelbar.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge