Ammoniumhydrogencarbonat 97,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
21219.292EA 135 EUR InStock
21219.292
Ammoniumhydrogencarbonat 97,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Ammoniumhydrogencarbonat
Formel: NH₄HCO₃
MW: 79.06 g/mol
Melting Pt: 35
Dichte: 1.57 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012138
CAS-Nummer: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge