Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Ammoniumhydrogencitrat 99,0-103,0%, AnalaR NORMAPUR® Ph. Eur., ACS analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

21246.238EA 80.6 EUR InStock
21246.238 21246.290 21246.460
di-Ammoniumhydrogencitrat 99,0-103,0%, AnalaR NORMAPUR® Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
di-Ammoniumhydrogencitrat


Formel: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Dichte: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013068
CAS-Nummer: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 103.0 %
C2O4 (Oxalate) Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total S (as SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge