Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumfluorid ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

21252.263EA 122 EUR InStock
21252.263 21252.460
Ammoniumfluorid ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Ammonium fluoride


Formel: NH₄F
MW: 37.04 g/mol
Melting Pt: 160
Dichte: 1.0088…1.0096 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011423
CAS-Nummer: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00524
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.0 %
Ammonium hydrogen difluoride Max. 1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Water Max. 5 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 30 ppm
Na (Sodium) Max. 80 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge