Ammoniumformiat 97, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
21254.260EA 52.7 EUR InStock
21254.260
Ammoniumformiat 97, AnalaR NORMAPUR® zA
Ammoniumformiat
Formel: HCO₂NH₄
MW: 63.06 g/mol
Melting Pt: 119…121 °C
Dichte: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013103
CAS-Nummer: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %
Identification Passes test
pH (20°C; 5 %) 6 - 7
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge