Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumnitrat ≥98,5%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

21278.295EA 73.5 EUR InStock
21278.295 21278.364
Ammoniumnitrat ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
Ammoniumnitrat


Formel: NH₄NO₃
MW: 80.04 g/mol
Siedepunkt: 230
Melting Pt: 169
Dichte: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011425
CAS-Nummer: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00538
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) Min. 98,5 %
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphat) Max. 20 ppm
Fe (Eisen) Max. 10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge