Becher, niedrige Form, Azlon®
Lieferant: SciLabware
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BWN012 BWN018 BWN024 BWN030 BWN036
213-0138EA 29.5 EUR InStock
213-0138 213-0139 213-0140 213-0141 213-0142
Becher, niedrige Form, Azlon®
Becher
PTFE, blickdicht, unelastisch, nicht porös
  • Exzellente Chemikalienbeständigkeit - Widersteht beinahe allen Chemikalien außer Flour und geschmolzenen Alkalimetallen
  • Hält bis zu 260 °C aus
  • Effektiver Ersatz für Platinbehälter
Achtung! Bitte beachten: Es wird NICHT empfohlen die PTFE-Becher auf einer Heizplatte zu verwenden
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge