Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Becher, niedrige Form

Lieferant: KARTELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

1330 1331 1541 1542 1543 1545 1546 1548 1549
213-0183EA 65 EUR InStock
213-0183 213-0184 213-0185 213-0186 213-0187 213-0188 213-0189 213-0190 213-0191
Becher, niedrige Form
Becher
PMP (TPX), glasklar.

  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 150 °C (kurzzeitig bis 170 °C), autoklavierbar
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung

Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut ablesbarer, erhabener Graduierung.

ISO 7056

Zertifizierungen: ISO 7056

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge