Becherglas, niedrige oder hohe Form
Lieferant: Kavalier
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
N632427150005 N632427150010 N632427150025 N632427150150 632417010250 632417010400 632417010600 632417010800 632417010940 632411012050 N632427152100 N632427152150 632417012400 632417012600 632417012800 632411010966 632417010950 632417010952 632417010956 632417012250 632417012940 632417012950
213-1041EA 93.6 EUR InStock
213-1041 213-1042 213-1043 213-1046 213-1047 213-1048 213-1049 213-1050 213-1051 213-1061 213-1062 213-1063 213-1065 213-1066 213-1067 KAVA632411010966 KAVA632417010950 KAVA632417010952 KAVA632417010956 KAVA632417012250 KAVA632417012940 KAVA632417012950
Becherglas, niedrige oder hohe Form
Becher
Borosilikatglas, 3.3 Qualität.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
Ideal für allgemeine Laboranwendung. Mit Ausguss und weißen Graduierungen.
Zertifizierungen: DIN 12331 (außer 25 ml/5000 ml hohe Form und 10000 ml niedrige Form DIN Nachtrag). ISO 3819.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..