Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Becher, Niedrige Form

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

213-1621EA 29.7 EUR InStock
213-1621 213-1622 213-1623 213-1624 213-1642 216-1643 219-1644 222-1645 213-1725 213-1726
VWR®, Becher, Niedrige Form
Becher
PP, hochtransparent.

  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis zu +121 °C (für 20 Minuten), länger bei +100 °C
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung

Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut ablesbarer, blauer Graduierung.

ISO 7056

Zertifizierungen: ISO 7056

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge