Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Becher, niedrige Form

Lieferant: KARTELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728
213-1911EA 10.2 EUR InStock
213-1911 213-1912 213-1913 213-1914 213-1915 213-1916 213-1917 213-1918 213-1919
Becher, niedrige Form
Becher
PMP (TPX), kristallklar.

  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +150 °C (kurzzeitig bis +170 °C), autoklavierbar
  • Glatte Oberflächen zur einfachen, schnellen Reinigung

Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und sehr gut ablesbarer, blauer Graduierung.

Zertifizierungen: ISO 7056.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge