Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Messbecher mit Griff

Lieferant: VITLAB

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

442081 443081 444081 446081 447081 445081 440081 441081
213-3725EA 5.4 EUR InStock
213-3725 213-3730 213-3735 213-3705 213-3710 213-3740 213-3715 213-3720
Messbecher mit Griff
Becher
PP, sehr gut durchscheinend.

  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
  • Glatte Oberflächen zur einfachen und schnellen Reinigung

Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiterer Verwendungen. Mit geprägter Skala und blauen Graduierungen.

Lebensmittelsichere Produkte gemäß EG-Richtlinie 10/2011

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge