Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Messbecher mit Griff

Lieferant: VITLAB

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

482941 483941 484941 481941 480941
213-3746EA 5.2 EUR InStock
213-3746 213-3747 213-3748 213-3745 VITL480941
Messbecher mit Griff
Becher
PP, hochgradig durchscheinend.

  • Das Volumen ist für Links- und Rechtshänder gleichermaßen sichtbar
  • Gute chemische Beständigkeit, tTemperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
  • Zum Schutz der Graduierungen wird eine Reinigung bei nicht mehr als +60 °C empfohlen
  • Zum Autoklavieren empfehlen wird die Ausführung mit erhabenen Graduierungen

Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiter Verwendungen. Mit stabilem Griff und gut lesbarer, aufgedruckter beidseitiger, schwarzer Graduierung. Stapelbar.

Zertifizierungen: Lebensmittelsichere Produkte laut EC Direktive Nr. 10/2011.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge