Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Butyllithium 2.5 M in Hexanen, AcroSeal®

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

213351000 213358000 213350500
213351000.EA 63.4 EUR InStock
213351000. 213358000. 213350500.
Butyllithium 2.5 M in Hexanen, AcroSeal®
n-Butyllithium


Formel: C₄H₉Li
MW: 64.06 g/mol
Siedepunkt: 60…80 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0.69 g/cm³
Flash-Pt: –21 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009414
CAS-Nummer: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 2.37 to 2.59 M
Free base ≤1.2 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge