Ammoniumsulfid 20% aqueous solution, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
21354.298EA 228 EUR InStock
21354.298
Ammoniumsulfid 20% aqueous solution, AnalaR NORMAPUR® zA
Ammonium sulphide
Formel: H₈N₂S
MW: 68.14 g/mol
Melting Pt: -18
Dichte: 0.99
MDL Number: MFCD00010892
CAS-Nummer: 12135-76-1
EINECS: 235-223-4
UN: 2683
ADR: 8 (3, 6.1) II
Merck Index: 13,00560
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (as (NH4)2S from sulphide) 17.0 - 23.0 %
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
CO3 (Carbonate) Max. 100 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge