Kolben, flacher Boden, enghalsig
Lieferant: SciLabware
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1070/18D 1070/24D 1070/28D 1070/32D 1070/36D 1070/38D 1070/04D 1070/12D
214-0346EA 14 EUR InStock
214-0346 214-0347 214-0348 214-0012 214-0013 214-0014 214-0008 BIBB1070/12D
Kolben, flacher Boden, enghalsig
Kolben Stehkolben
PYREX®, Borosilikatglas, klar.
  • Hohe Temperaturwechselbeständigkeit
  • Exzellente Chemikalienbeständigkeit für kontaminationsfreie Anwendungen
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Enghalskolben mit flachem Boden für Arbeitstische oder Heizplatten. Mit Volumenmarkierung und weißem Beschriftungsfeld.
Zertifizierungen: ISO 1773
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge