Erlenmeyer, graduiert, mit SVL-Schraubkappen
Lieferant: SciLabware
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1137/02M 1137/03D 1137/06M 1137/08D 1137/10M 1137/13M 1137/14M 1137/12M 1137/18M
214-0065EA 22.5 EUR InStock
214-0065 214-0066 214-0067 214-0068 214-0069 214-0231 214-0232 BIBB1137/12M BIBB1137/18M
Erlenmeyer, graduiert, mit SVL-Schraubkappen
Kolben Erlenmeyerkolben
PYREX®, Borosilikatglas, klar, mit schwarzer Phenol-Schraubkappe und PTFE-beschichteter Dichtung.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Einfache Reinigung
Mit weißer Graduierung zum ungefähren Ablesen des Inhalts und Schriftfeld.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge