Erlenmeyerkolben, eng- oder weithalsig, starkwandig
Lieferant: SciLabware
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4980-2L 4980-4L 4980-6L 5100-2L 4980-25 4980-50 4980-125 4980-250 4980-500 5100-125 5100-250 5100-500 5100-1L 4980-10 4980-1L
214-0099EA 37 EUR InStock
214-0099 214-0100 214-0103 214-0107 214-0097 214-0101 214-0095 214-0098 214-0102 214-0104 214-0106 214-0108 214-0105 214-0094 214-0096
Erlenmeyerkolben, eng- oder weithalsig, starkwandig
Kolben Erlenmeyerkolben
PYREX®-Glas, dickwandig.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mechanisch wesentlich höher belastbar als herkömmliche Erlenmeyerkolben. Starkwandig und mit einem extra breitem Bördelrand versehen. Dadurch erhöhter Schutz gegen Bruchgefahr oder Absplitterungen während Reinigungsvorgängen und anderen Nutzungen. Besonders ebene und schwere Böden. Daher ideal zum Einsatz auf Magnetrührern und Heizplatten geeignet. Langlebig. Mit Graduierung zum ungefähren Ablesen des Inhalts und aufgedrucktem Schriftfeld
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge