Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Erlenmeyerkolben, Enghals, mit Normschliff-Stopfenbett

Lieferant: KARTELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

1460 1461 1462 1463 1464 1465
214-0132EA 7.9 EUR InStock
214-0132 214-0133 214-0134 214-0135 214-0136 214-0175
Erlenmeyerkolben, Enghals, mit Normschliff-Stopfenbett
Kolben Erlenmeyerkolben
PP, transparent.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit 121 °C (bis 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung

Mit erhabener Graduierung. Autoklavierbar. Ohne Normschliff-Stopfen.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge