Erlenmeyerkolben, Enghals, mit Schikanen
Lieferant: SciLabware
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1134/08 1134/10 1134/12 1134/14
214-0242EA 108 EUR InStock
214-0242 214-0243 214-0244 214-0245
Erlenmeyerkolben, Enghals, mit Schikanen
Kolben Erlenmeyerkolben
Erlenmeyerkolben mit Schikanen, PYREX®-Borosilikatglas, ideal für den Einsatz bei der Vorbereitung von Kulturen. Mit weißem Beschriftungsbereich verfügt über vier Schikanen für optimales und gleichmäßiges Rühren.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge