Stopfen, PE
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
292050707 292050201 292050304 292050604 292050801 292050904 292051103 292051206 292050407
214-0399EA 14.3 EUR InStock
214-0399 214-0395 214-0396 214-0398 214-0400 214-0401 214-0402 214-0403 214-0397
Stopfen, PE
Stopfen PE/LDPE/HDPE-Stopfen
Diese Stopfen haben einen ergonomischen Griff, der das Öffnen und Schließen der Flaschen leichter und sicherer macht. Farbige Einsätze in den verschiedenen Größen erleichtern die Identifizierung des entsprechenden Normschliffs (NS / TS).
Zertifizierungen: DIN 12254
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge