VWR®, Erlenmeyerkolben
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
214-1130EA 130 EUR InStock
214-1130 214-1131 214-1132 214-1133 214-1134 214-1136 214-1137 214-1170 214-1171 214-1172 214-1174 214-1175 214-1173 214-0248 214-0471 214-0472
VWR®, Erlenmeyerkolben
Kolben Erlenmeyerkolben
Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Eng- oder Weithals, mit Bördelrand
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Eine preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Mit Bördelrand, Graduierung zum ungefähren Ablesen des Inhalts und weißem Beschriftungsfeld.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN ISO 24450 (wide mouth)
Zertifizierungen: ISO 1773 (enger Hals) DIN ISO 24450 (weiter Hals).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge