Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, gebördelter Rand
Lieferant: Kavalier
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
632411119025 632417119050 632417119100 632417119250 632417119500 632417106250 632417106500 632411119956 632411106025 632417106100 632417119940 632417119956 632417106200 632417119200 632417106940 632417106950 632417119300 632417119950
214-1300EA 367 EUR InStock
214-1300 214-1301 214-1302 214-1304 214-1306 214-1314 214-1316 214-1322 214-1331 214-1333 KAVA632417119940 KAVA632417119956 KAVA632417106200 KAVA632417119200 KAVA632417106940 KAVA632417106950 KAVA632417119300 KAVA632417119950
Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, gebördelter Rand
Kolben Erlenmeyerkolben
Aus Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Volumengraduierungen und Beschriftungsfeld.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge