Destillationskolben, Engler-Typ
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5.523.125
214-4512EA 40.4 EUR InStock
214-4512
Destillationskolben, Engler-Typ
Kolben Destillierkolben
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen
Durch die gleichmäßige Wanddickenverteilung sind diese Kolben ideal für Heizanwendungen und Destillationen. Mit Normschliffhülse NS 19/26 und seitlicher Öffnung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge