Antimon(III)chlorid, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
21468.235EA 0 EUR InStock
21468.235
Antimon(III)chlorid, GPR RECTAPUR®
Antimon(III)chlorid
Formel: SbCl₃
MW: 228.12 g/mol
Siedepunkt: 223.5
Melting Pt: 73
Dichte: 3.14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011212
CAS-Nummer: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00713
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge