Vydac 214ATP C4, HPLC-Säulen
Lieferant: Hichrom Limited
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
214ATP5405EA 822 EUR InStock
214ATP5405 214ATP54 214ATP5415 214AGD54/N
Vydac 214ATP C4, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Diese Vydac TP ist die erste im Vydac-Sortiment entwickelte Reihe weitporiger Medienphasen und ist der Branchenstandard für Peptid- und Proteintrennungen. Die großen Poren des 300-Å-TP-Silica ermöglichen Polypeptidmolekülen vollständigen Zugang zum Inneren der Silica-Poren.
  • Lange Säulenlebensdauer und vernachlässigbare Phasenauslaugung
  • Zuverlässige Proteinreinigungen, skalierbar vom analytischen bis zum präparativen Maßstab
  • In einer Vielzahl von Patenten und Veröffentlichungen wird darauf verwiesen
214ATP C4 hat einen geringeren Grad an Endcapping und ist für die Analyse von menschlichem Wachstumshormon optimiert.
Vydac ist eine eingetragene Marke von W.R.Grace and Co.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge