Vydac 214TP C4, HPLC-Säulen
Lieferant: Hichrom Limited
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
554-7580EA 1220 EUR InStock
554-7580 214FSK510 214GCC510 214TP5205 214TP5405 214TP5210 214TP5410 214TP5115 214TP5215 214TP5315 214TP5415 214TP51 214TP52 214TP53 214TP510 214TP10415 214TP101015 214TP104 214TP1010 214TP1022 214GCC1210 214FSK1210 214FSK1510 214TP10152215 214TP101510 214TP101522 214GCC152010 214TP152022 214GK104/N 214GK52/N 214GK54/N 214GD104/N 214GD34/N 214GD52/N 214GD54/N 214GCC1520/N 214GCC1010 HICH5138110 214GD51/N 214GK51/N
Vydac 214TP C4, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Vydac TP ist die erste im Vydac-Sortiment entwickelte Reihe weitporiger Medienphasen und ist der Branchenstandard für Peptid- und Proteintrennungen. Die großen Poren des 300-Å-TP-Silica ermöglichen Polypeptidmolekülen vollständigen Zugang zum Inneren der Silica-Poren.
  • Lange Säulenlebensdauer und vernachlässigbare Phasenauslaugung
  • Zuverlässige Proteinreinigungen, skalierbar vom analytischen bis zum präparativen Maßstab
  • In einer Vielzahl von Patenten und Veröffentlichungen wird darauf verwiesen
214TP C4 ist eine C4-Phase der ersten Generation und wird für die Analyse von Glykoproteinen, Hämoglobinvarianten, Histonen, Insulinvarianten und Membranproteinen empfohlen.
Vydac ist eine eingetragene Marke von W.R.Grace and Co.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge