Sicherheits-Spritzflaschen für Lösungsmittel, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2421-0500
215-0115EA 31.7 EUR InStock
215-0115
Sicherheits-Spritzflaschen für Lösungsmittel, Nalgene®
Flaschen Spritzflaschen
HDPE, mit rotem, fluoriertem PP-Spritzverschluss.
  • Outstanding resistance to many organic solvents, heat resistant up to 90 °C
  • Non-metallic vent valve keeps contents in the bottle, no leakage
  • With red label: 'Solvent Wash Bottle'
Fluorierte Flächen bieten bessere Diffusionssperre und reduzieren Absorption und Permeation von Lösungsmitteln. Die Fluorierung erhöht die Haltbarkeit der Flaschen und vermindert den Materialverlust durch Permeation.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..