Eimer, Rechteckig
Lieferant: SEMADENI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2074
215-0249EA 99.4 EUR InStock
215-0249
Eimer, Rechteckig
Eimer
PP, weiß.
  • Stapelbar, platzsparend
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Universeller Mehrzweckeimer mit Schnappdeckel und Griff.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge