Deckel-PS für 200/300 Ltr. Industrie- 1 * 1 ST
Lieferant: SEMADENI
Cover for 200/300 hp ltr industry industrial storage - hard polyethylene (hdpe) gray. affordable and versatile vessel. stackable wit h enough space for hubstaplerarme distance. suitable for liquids only up to about 50% level. 1 * 1 items
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Deckel-PS für 200/300 Ltr. Industrie- 1 * 1 ST 215-0259 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 0941
Lokale Artikelnummer:: SEMA0941
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder