Abklärflaschen mit Schlauchnippel, PYREX®
Lieferant: SciLabware
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1531/08D 1531/10D 1531/12D
215-0349EA 421 EUR InStock
215-0349 BIBB1531/10D 215-0350
Abklärflaschen mit Schlauchnippel, PYREX®
Flaschen Abklärflaschen
PYREX®, Borosilikatglas, ohne Stopfen.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Sehr gute thermische Beständigkeit
Klar mit weißem Beschriftungsfeld und ungeschliffenem Hals zum anbringen von Gummistopfen. Seitenarm aus Glas zum anbringen von flexiblen Schläuchen mit 12-mm-Bohrung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge