Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss, AZLON®
Lieferant: SciLabware
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BWP0060AP BWP0150AP BWP0250AP BWP0500AP BWP1000AP BWP2000AP
215-0551EA 21.3 EUR InStock
215-0551 215-0553 215-0554 215-0556 215-0558 215-0561
Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss, AZLON®
Flaschen Kunststoffflaschen
PP, braun, lichtundurchlässig, robuste Flaschen mit schwarzen PP-Schraubverschlüssen.
  • Auslaufsicheres Design ohne Einlage
  • Mit glatter Innenseite für ein effizientes Ausgießen und zur einfachen Reinigung
  • Robust und sehr langlebig
  • Gute allgemeine Chemikalienbeständigkeit, autoklavierbar bei +121 °C
Besonders zur Probenahme und Lagerung lichtempfindlicher Materialien geeignet. Weite Öffnung ermöglicht schnelle Befüllung und Entnahme von Pulvern, Pasten und Flüssigkeiten.
Achtung! Bitte beachten: Beim Autoklavieren von Flaschen immer sicherstellen, dass die Kappen vollständig gelöst sind oder entfernt wurden, um eine versehentliche Implosion zu verhindern.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge