Vierkant-Weithalsflaschen mit Schraubverschluss
Lieferant: LAMAPLAST
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
614 613 612 611 610 609 608
215-9004EA 10.8 EUR InStock
215-9004 215-9003 215-9002 215-9001 215-9000 215-0916 215-0915
Vierkant-Weithalsflaschen mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig bis 80 °C
  • Auslaufsicher, graduiert
Double-closure cap, shoulder and perforated cap allow the installation of seals and labels to ensure the integrity of the contents. Can be used anywhere in the laboratory and for sampling. Wide mouth for rapid filling and dispensing of powders, pastes and liquids.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge