Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Vacuum filtering flasks, Büchner, with glass hose connection

Lieferant: DWK Life Sciences

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

211916802 211917301 211918803 211919105 212012409 212013602 212014401 212015406 212016308 211918606
519-4217EA 157 EUR InStock
519-4217 519-4216 511-0218 511-0133 215-1011 215-1013 215-1018 215-1010 519-4140 511-0217
Vacuum filtering flasks, Büchner, with glass hose connection
Kolben Saugflaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.

  • Bis zu 2000 ml in Erlenmeyerform, ab 3000 ml in Flaschenform
  • Schlaucholive 11 mm Ø

Zur Verwendung unter Vakuum.

ISO 6556 (only Erlenmeyer shape)

Zertifizierungen: ISO 6556 (Erlenmeyerform)
DIN 12475 (Flaschenform)

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge