Weithalsflaschen, flouriniert, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2124-0005
215-1032EA 40.7 EUR InStock
215-1032
Weithalsflaschen, flouriniert, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, mit PP-Schraubverschluss, fluoriert.
  • Safe, durable, fluorinated HDPE bottle has fluorocarbon surface, inside and out
  • Fluorinated surface enhances long-term performance and prevents permeation loss
  • Leakproof
Diese fluorierten HDPE-Flaschen sind eine kostengünstige Alternative zu teuren Fluorpolymer-Behältern.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge