Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss, für Umweltproben, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2189-0001 2189-0002 2189-0004 2189-0008 2189-0016 2189-0032
215-1033EA 73.4 EUR InStock
215-1033 215-1034 215-1035 215-1036 215-1037 215-1038
Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss, für Umweltproben, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, naturfarbig mit PP-Schraubverschluss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von  –100 bis +120 °C
  • Auslaufsicher
Ökonomische, bruchfeste Einwegflaschen für sichere Probennahme, Transport und Lagerung. Geeignet für Langzeitlagerung ohne direkte UV-Strahlung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge