Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, PassPort IP 2, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2199-0004 2199-0008 2199-0016 2199-0032
215-1043EA 44.3 EUR InStock
215-1043 215-1044 215-1045 215-1046
Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, PassPort IP 2, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend mit PP-Schraubverschluss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 120 °C
  • Auslaufsicherer Verschluss
Sichere, haltbare, ökonomische Flaschen für den Transport und die Verpackung gefährlicher Güter. Empfohlen für Kunden, die ihr eigenes Verpackungssystem zusammenstellen und zertifizieren wollen. Extra weiter Hals zum einfachen Befüllen bzw. Entleeren von Flüssigkeiten und trockenen Substanzen. Die robusten Wände widerstehen Rissen und Schlagschäden durch Transportstöße. Im Boden eingearbeitet sind IP2-Markierung, Material, Volumen und Registrierungskerbe. Gemäss 49 CFR 173.27 © (2), ICAO Technische Anweisung Teil 3-1;1.1.6.1 und IATA Bestimmungen für gefährliche Güter, Abschnitt 5.0.2.9.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge