Tropfflaschen, LDPE, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2753-9050
215-1065EA 62.5 EUR InStock
215-1065
Tropfflaschen, LDPE, Nalgene®
Flaschen Tropfflaschen
LDPE, weiß mit farblich (rot, grün, blau, weiß und gelb) sortierten PP-Schraubverschlüssen und LDPE-Dosierspitze.
  • Good chemical resistance, heat resistant up to 80 °C
  • Drop control tip snaps securely into place. Drops are dispensed individually
  • White material, ideal for UV light-sensitive products, leakproof
  • Delivers 40 µl drops (based on water; viscosity affects drop size)
Die Reagenzienidentifikation ist mit den vielen Farben der Schraubverschlüsse sehr einfach Diese Tropfflaschen bieten ein verlässliches, wiederholbares Dispensieren von Reagenzien und anderen Flüssigkeiten. Sie stellen eine sehr gute Alternative zu Pipetten oder anderen, herkömmlichen Dispensiergeräten dar. Das Material ist geeignet für die meisten Biotech-, Diagnostik- und Pharmaanwendungen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge