Flaschen, Enghals, rund, HDPE, mit Schraubverschlüssen, steril, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
342002-9025 342002-9050 342089-0001 342089-0002 342089-0004 342089-0008 342089-0016 342089-0032
215-1163EA 1030 EUR InStock
215-1163 215-1164 215-1169 215-1170 215-1171 215-1173 215-1180 215-1181
Flaschen, Enghals, rund, HDPE, mit Schraubverschlüssen, steril, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend mit weißem PP-Schraubverschluss
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −120 bis +120 °C
  • Auslaufsicherer Verschluss
Unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgepackt um Kontamination durch biologische Partikel zu minimieren. Nicht toxisch und nicht pyrogen. Gammasterilisiert. Verpackt auf Trägern, in Folie eingeschweißt.
Compliant with the requirements of USP class VI.
Zertifizierungen: Erfüllen die Forderungen der USP, Klasse VI.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge