Flaschen, Enghals, rund, HDPE, partikelarm, IP2, mit Schraubverschlüssen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
382099-0250 382099-0500 382099-1000
215-1271EA 44.3 EUR InStock
215-1271 215-1272 215-1279
Flaschen, Enghals, rund, HDPE, partikelarm, IP2, mit Schraubverschlüssen, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend mit PP-Schraubverschluss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schraubverschluss bei der Lieferung auf der Flasche angebracht
  • Auslaufsicher
Flaschen mit einer durchschnittlichen Anzahl von unter 30 Partikeln pro ml bei 0,3 µm und höher. Hervorragend geeignet zur Aufbewahrung von hochreinen Chemikalien. Das Produkt enthält ein Qualitätszertifikat, das gewährleistet, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Nalgene® Spezifikationen getestet und anerkannt wurde. IP 2-Flaschen mit niedrigem Partikelgehalt können in Übereinstimmung mit den Vorschriften für Kunden, die ihre eigenen Kombinationsverpackungen entwerfen, zusammenbauen und zertifizieren, eingesetzt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge