HPLC-Flaschen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1129820 1129821
215-2063EA 136 EUR InStock
215-2063 215-2064
HPLC-Flaschen, DURAN®
Flaschen HPLC-Flaschen
DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar, mit blauem PP-Schraubverschluss.
  • Anschluss von unterschiedlichen Schlauchdurchmessern (1,6 und 3,2 mm) und sterilen Druckausgleichsets möglich
  • Nicht benötigte Anschlüsse lassen sich mit Silikondichtungen verschließen
  • Druckbeständig gemäß DIN ISO 1595
Typische Anwendungen: Sicherer Transfer von flüssigen Medien innerhalb eines geschlossenen und sterilen Systems (Verdampfung wird reduziert). Mit einer leicht ablesbaren Skala und großem Beschriftungsfeld für einfaches Beschriften. Ein komplettes System besteht aus: DURAN® Pressure Plus Laborflasche mit einem Schraubverschluss mit 4 Anschlüssen; vier Schraubanschlüssen (schwarz, M8-Gewinde) und Silikondichtungen.
Mit aufgedrucktem Retrace Code (Chargenzertifizierung).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge