Rührreaktor, GLS 80 Gewinde, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1200379 1200380 1200381 1200382 1200385 1200386 1200383 212639107
215-2468EA 345 EUR InStock
215-2468 441-0550 441-0551 215-2473 215-2469 215-2470 215-2474 215-4158
Rührreaktor, GLS 80 Gewinde, DURAN®
Kolben Spinnerkolben
DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar, PP, PTFE, PEEK, Edelstahl.
  • Teile, die mit Medien in Kontakt kommen, entsprechen vollständig den FDA-Richtlinien
  • Das Rührelement ist austauschbar
  • Mit Hilfe der Komponenten des DURAN® Anschlusssystems können zusätzliche Medienflaschen angeschlossen werden, oder ein steriler Druckausgleich ist möglich
Der GLS 80 Rührreaktor eignet sich für eine große Bandbreite an Labormischvorgängen. Die vorhandenen Anschlüsse ermöglichen das Hinzufügen von Medien in die Flasche bzw. das Entnehmen aus dieser während des Mischvorgangs. Die gesamt Anordnung ist autoklavierbar, so dass sie im biologischen Sektor verwendet werden kann. Dank der Komponenten des GLS 80 Anschlusssystems kann eine zusätzliche Medienflasche (Außen-Ø Schlauch: 1,6 bis 12,0 mm) oder eine sterile Druckausgleichvorrichtung angeschlossen werden. Der Rührer wird durch einen handelsüblichen Magnetrührer angetrieben. Die variable Rührwelle kann in DURAN® GLS 80 Laborglasflaschen (1000 und 2000 ml) verwendet werden und bietet eine im Vergleich zu Standard-Magnetrührstäbchen merklich verbesserte Mischleistung. Das Rührelement ist austauschbar und kann in einem Drehzahlbereich von bis zu 500 min-1 verwendet werden. Typische Anwendungen: Mischen von Flüssigkeiten, Auflösen von Feststoffen, einfache Fermentationsprozesse.
Drive for the stirrer is provided by a standard commercial magnetic stirrer. The variable agitator shaft can be used in DURAN® GLS 80 laboratory glass bottles (1000 and 2000 ml) and provides notably improved mixing in comparison with standard magnetic stirring bars. The agitating element is exchangeable and use up to 500 rpm is possible. Typical applications: Mixing of liquids, dissolving of solids, simple fermentation processes.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge