Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
312105-0016 312105-0004 312105-0008 312105-0001 312105-0032
215-2792EA 657 EUR InStock
215-2792 215-2773 215-2774 215-2771 215-2793
Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
PPCO, translucent with PP screw cap.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant up to +121 °C, autoclavable
  • Leakproof
Can be used anywhere in the laboratory and for sample collection. Wide opening for rapid filling and dispensing of powders, pastes and liquids.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge